Principaux documents
10635
Sigma-Aldrich
9,10-Anthraquinone-2,6-disulfonic acid disodium salt
purum, ≥97.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
9,10-Dihydro-9,10-dioxo-2,6-anthracenedisulfonic acid disodium salt, Anthraquinone-2,6-disulfonic acid disodium salt, Disodium anthraquinone-2,6-disulfonate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H6Na2O8S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
412.30
Beilstein:
3582949
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
purum
Essai
≥97.0% (HPLC)
Impuretés
≤3% water
Solubilité
H2O: 10 mg/mL, clear
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2C(=O)c3cc(ccc3C(=O)c2c1)S([O-])(=O)=O
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable