Principaux documents
104965
Sigma-Aldrich
Adénine
99%
Synonyme(s) :
6-Aminopurine, Vitamine B4
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H5N5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
135.13
Beilstein:
5777
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Essai
99%
Pf
>360 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Nc1ncnc2[nH]cnc12
InChI
1S/C5H5N5/c6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4/h1-2H,(H3,6,7,8,9,10)
Clé InChI
GFFGJBXGBJISGV-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves