Principaux documents
103756
Sigma-Aldrich
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzamide
99%
About This Item
Formule linéaire :
C6F5CONH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
211.09
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Essai
99%
Pf
146-149 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
NC(=O)c1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable