Principaux documents
103314
Sigma-Aldrich
Chloro(4-chlorophenyl)phenylmethane
97%
Synonyme(s) :
4-Chlorobenzhydryl chloride
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H4CH(C6H5)Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
237.12
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.603 (lit.)
Point d'ébullition
159-160 °C/2 mmHg (lit.)
Densité
1.239 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
ClC(c1ccccc1)c2ccc(Cl)cc2
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
[Contact dermatitis due to p-chlorophenyl phenyl chloromethane (author's transl)].
A Rothe et al.
Dermatologische Monatschrift, 166(6), 389-393 (1980-06-01)