Principaux documents
05656
Sigma-Aldrich
N-[4-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooctyl)benzyloxycarbonyloxy] succinimide
≥97%
Synonyme(s) :
N-[4-(1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl)benzyloxycarbonyloxy]succinimide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H14F13NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
595.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Essai
≥97%
Pf
113-118 °C
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCc1ccc(COC(=O)ON2C(=O)CCC2=O)cc1
InChI
1S/C20H14F13NO5/c21-15(22,16(23,24)17(25,26)18(27,28)19(29,30)20(31,32)33)8-7-10-1-3-11(4-2-10)9-38-14(37)39-34-12(35)5-6-13(34)36/h1-4H,5-9H2
Clé InChI
XLFQCGUSTBBBAK-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Product of Fluorous Technologies, Inc. Use of this compound may be protected by U.S. patents 6,156,896; 5,859,247; 5,777,121 and 6,673,539.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter