Documents
ADVH7F37E1E5
AChemBlock
5-Bromo-2-chloro-DL-phenylalanine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
278.53
Numéro MDL:
Iupac Name
5-bromo-2-chlorophenylalanine
Inchi Code
1S/C9H9BrClNO2/c10-6-1-2-7(11)5(3-6)4-8(12)9(13)14/h1-3,8H,4,12H2,(H,13,14)
Clé InChI
WHUPPRGZWKRSEB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at Room Tem.
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/m22731-5-bromo-2-chloro-dl-phenylalanine.html
Synonym
2-amino-3-(5-bromo-2-chlorophenyl)propanoic acid
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/m22731-5-bromo-2-chloro-dl-phenylalanine.html