Documents
ADVH0430AD0A
AChemBlock
6-chloro-4-phenylpyridin-2-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.66
Numéro MDL:
Iupac Name
6-chloro-4-phenyl-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C11H9ClN2/c12-10-6-9(7-11(13)14-10)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H2,13,14)
Clé InChI
DEVDQGZCCYZPFV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at 0-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/o30903-6-chloro-4-phenylpyridin-2-amine.html
Synonym
6-chloro-4-phenylpyridin-2-amine
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/o30903-6-chloro-4-phenylpyridin-2-amine.html