Documents
ADV638394533
AChemBlock
7,7-dimethyl-6,8-dioxa-2-azaspiro[3.5]nonane
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.21
Numéro MDL:
Iupac Name
7,7-dimethyl-6,8-dioxa-2-azaspiro[3.5]nonane
Inchi Code
1S/C8H15NO2/c1-7(2)10-5-8(6-11-7)3-9-4-8/h9H,3-6H2,1-2H3
Clé InChI
XPJFNPHFUUEMJY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at 0-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/l20502-7-7-dimethyl-6-8-dioxa-2-azaspiro-3-5-nonane.html
Synonym
7,7-dimethyl-6,8-dioxa-2-azaspiro[3.5]nonane
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/l20502-7-7-dimethyl-6-8-dioxa-2-azaspiro-3-5-nonane.html