Documents
ADV465750554
AChemBlock
7-Bromo-3H,4H-pyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-4-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.02
Numéro MDL:
Iupac Name
7-bromopyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-4(3H)-one
Inchi Code
1S/C6H4BrN3O/c7-5-2-1-4-6(11)8-3-9-10(4)5/h1-3H,(H,8,9,11)
Clé InChI
HPBUVPGCNKEPRJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Store at 0-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/l13644-7-bromo-3h-4h-pyrrolo-2-1-f-1-2-4-triazin-4-one.html
Synonym
7-bromopyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-4(3h)-one
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/l13644-7-bromo-3h-4h-pyrrolo-2-1-f-1-2-4-triazin-4-one.html