Documents
AC5H99A33850
Accela ChemBio Inc.
7-Chloro-4-methoxyquinoline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.63
Numéro MDL:
Iupac Name
7-chloro-4-methoxyquinoline
Inchi Code
1S/C10H8ClNO/c1-13-10-4-5-12-9-6-7(11)2-3-8(9)10/h2-6H,1H3
Clé InChI
MJPWEOSCYPTWIC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
+4C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to yellow solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY326335&attname=GoodsCode
MSDS
http://pdf.accelachem.com/cn/msds/SY326335.pdf