Documents
AABH99A4D22F
AA BLOCKS, INC.
(2-[2-(Toluene-4-sulfonyloxy)-ethoxy]-ethoxy)-acetic acid benzyl ester
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
408.47
Numéro MDL:
Iupac Name
benzyl 2-(2-(2-(tosyloxy)ethoxy)ethoxy)acetate
Inchi Code
1S/C20H24O7S/c1-17-7-9-19(10-8-17)28(22,23)27-14-13-24-11-12-25-16-20(21)26-15-18-5-3-2-4-6-18/h2-10H,11-16H2,1H3
Clé InChI
UXFKORXYYYACLN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2~8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/2206610-41-3
Synonym
(2-[2-(Toluene-4-sulfonyloxy)-ethoxy]-ethoxy)-acetic acid benzyl ester
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=2206610-41-3