Documents
AABH99A4CCEE
AA BLOCKS, INC.
2-Acetyloxazole-4-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
155.11
Numéro MDL:
Iupac Name
2-acetyloxazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H5NO4/c1-3(8)5-7-4(2-11-5)6(9)10/h2H,1H3,(H,9,10)
Clé InChI
FUUORIMCDRZNGJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2~8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1297542-52-9
Synonym
2-Acetyloxazole-4-carboxylic acid
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1297542-52-9