Documents
AABH99A4C17C
AA BLOCKS, INC.
1-Pyrrolidineacetaldehyde HCl H2O
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
113.16
Numéro MDL:
Iupac Name
1-pyrrolidinylacetaldehyde
Inchi Code
1S/C6H11NO/c8-6-5-7-3-1-2-4-7/h6H,1-5H2
Clé InChI
QIQRCPPUXQAGLN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2~8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/933728-16-6
Synonym
2-(1-Pyrrolidinyl)acetaldehydeHydrochlorideHydrate
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=933728-16-6