Documents
AABH99A482EB
AA BLOCKS, INC.
Ethyl 3,4-dimethyl-2-thioxo-2,3-dihydro-1,3-thiazole-5-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.31
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl 3,4-dimethyl-2-thioxo-2,3-dihydrothiazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H11NO2S2/c1-4-11-7(10)6-5(2)9(3)8(12)13-6/h4H2,1-3H3
Clé InChI
CWOLSMXDNJBTGT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2~8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/252010-04-1
Synonym
ethyl 3,4-dimethyl-2-sulfanylidene-2,3-dihydro-1,3-thiazole-5-carboxylate
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=252010-04-1