Documents
AABH97D2CAAD
AA BLOCKS, INC.
sodium 1,4-bis(1,3-dimethylbutyl) sulphonatosuccinate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
389.47
Numéro MDL:
Iupac Name
1,4-bis((4-methylpentan-2-yl)oxy)-1,4-dioxobutane-2-sulfonic acid, sodium salt
Inchi Code
1S/C16H30O7S.Na/c1-10(2)7-12(5)22-15(17)9-14(24(19,20)21)16(18)23-13(6)8-11(3)4;/h10-14H,7-9H2,1-6H3,(H,19,20,21);
Clé InChI
XHEDTHUFPRAWPH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2~8C
Purity
80%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/2373-38-8
Synonym
Sodium bis(1,​3-​dimethylbutyl) sulfosuccinate
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=2373-38-8