Documents
AABH97D29A90
AA BLOCKS, INC.
[(3-Chloro-2-methoxyphenyl)methyl](2-methylpropyl)amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.73
Numéro MDL:
Iupac Name
N-(3-chloro-2-methoxybenzyl)-2-methylpropan-1-amine
Inchi Code
1S/C12H18ClNO/c1-9(2)7-14-8-10-5-4-6-11(13)12(10)15-3/h4-6,9,14H,7-8H2,1-3H3
Clé InChI
BEEOGEAKHJENSU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2~8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1566897-82-2
Synonym
[(3-Chloro-2-methoxyphenyl)methyl](2-methylpropyl)amine
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1566897-82-2