Documents
AABH97D2864F
AA BLOCKS, INC.
7-bromo-2-chloro-4-methyl-quinazoline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
257.52
Numéro MDL:
Iupac Name
7-bromo-2-chloro-4-methylquinazoline
Inchi Code
1S/C9H6BrClN2/c1-5-7-3-2-6(10)4-8(7)13-9(11)12-5/h2-4H,1H3
Clé InChI
GAYUMQQOCISWOZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2~8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1388050-80-3
Synonym
7-Bromo-2-chloro-4-methylquinazoline
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1388050-80-3