Documents
AABH97D21CF3
AA BLOCKS, INC.
1-(naphthalen-2-yl)propan-2-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.24
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(2-naphthyl)acetone
Inchi Code
1S/C13H12O/c1-10(14)8-11-6-7-12-4-2-3-5-13(12)9-11/h2-7,9H,8H2,1H3
Clé InChI
OKQHKXIGCVUSRM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2~8 C
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/21567-68-0
Synonym
1-(naphthalen-2-yl)propan-2-one
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=21567-68-0