Documents
AABH97CE893E
AA BLOCKS, INC.
[(6-Chloro-1,3-benzoxazol-2-yl)methyl]amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.61
Numéro MDL:
Iupac Name
(6-chloro-1,3-benzoxazol-2-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C8H7ClN2O/c9-5-1-2-6-7(3-5)12-8(4-10)11-6/h1-3H,4,10H2
Clé InChI
GGBMLKKASVIWMW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2~8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/936074-79-2
Synonym
[(6-chloro-1,3-benzoxazol-2-yl)methyl]amine
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=936074-79-2