Documents
AABH97CDABC2
AA BLOCKS, INC.
3-(2,4-Dimethyl-6-oxo-1,6-dihydropyridin-3-yl)propanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.22
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(2,4-dimethyl-6-oxo-1,6-dihydropyridin-3-yl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C10H13NO3/c1-6-5-9(12)11-7(2)8(6)3-4-10(13)14/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,11,12)(H,13,14)
Clé InChI
JHGOPSXHKVHFGM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1119453-13-2
Synonym
3-(2,4-Dimethyl-6-oxo-1,6-dihydropyridin-3-yl)propanoicacid
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1119453-13-2