Documents
AABH96169CAE
AA BLOCKS, INC.
tert-butyl N-(imidazo[1,2-a]pyridin-5-yl)carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.27
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl imidazo[1,2-a]pyridin-5-ylcarbamate
Inchi Code
1S/C12H15N3O2/c1-12(2,3)17-11(16)14-10-6-4-5-9-13-7-8-15(9)10/h4-8H,1-3H3,(H,14,16)
Clé InChI
QIHZGABAFVTOKE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2~8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/166176-53-0
Synonym
tert-butyl N-(imidazo[1,2-a]pyridin-5-yl)carbamate
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=166176-53-0