Documents
AABH93DE20D6
AA BLOCKS, INC.
4-Cyano-2-(trifluoromethyl)phenylisothiocyanate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.2
Numéro MDL:
Iupac Name
4-isothiocyanato-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C9H3F3N2S/c10-9(11,12)7-3-6(4-13)1-2-8(7)14-5-15/h1-3H
Clé InChI
JQJUBCSLYJYXFZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/285125-02-2
Synonym
4-Cyano-2-(trifluoromethyl)phenylisothiocyanate
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=285125-02-2