Documents
AABH93DE0EA0
AA BLOCKS, INC.
1,2-Dichloro-1,1,2-trifluoro-4-iodobutane
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
306.88
Numéro MDL:
Iupac Name
1,2-dichloro-1,1,2-trifluoro-4-iodobutane
Inchi Code
1S/C4H4Cl2F3I/c5-3(7,1-2-10)4(6,8)9/h1-2H2
Clé InChI
UKUOPLZDHNKUBO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
2~8 C
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/679-69-6
Synonym
1,2-DICHLORO-1,1,2-TRIFLUORO-4-IODOBUTANE
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=679-69-6