TOSRTRO
Roche
Kit Transcriptor One-Step RT-PCR
sufficient for 50 reactions, sufficient for 150 reactions, suitable for RT-qPCR, suitable for RT-PCR, hotstart
550,00 $
About This Item
550,00 $
Produits recommandés
Utilisation
sufficient for 150 reactions
sufficient for 50 reactions
Niveau de qualité
Caractéristiques
hotstart
Fabricant/nom de marque
Roche
Conditionnement
pkg of 150 reactions (04655885001)
pkg of 50 reactions (04655877001)
Technique(s)
RT-PCR: suitable
RT-qPCR: suitable
Entrée
purified RNA
Méthode de détection
probe-based
Catégories apparentées
Description générale
Le Kit Transcriptor One-Step RT-PCR procure les avantages exceptionnels de la transcriptase inverse Transcriptor, ainsi que les avantages d'un format de RT-PCR en une étape à démarrage à chaud.
Le mélange enzymatique pour RT-PCR contenu dans le kit comprend quatre enzymes différentes : la transcriptase inverse Transcriptor permet de réaliser une transcriptase inverse sensible et robuste avec un bon rendement ; l'inhibiteur de RNases Protector, 100 % actif à haute température, assure une protection maximale de la matrice durant la transcription inverse et le système Expand, mélange d'ADN Taq polymérase et d'une polymérase de correction d'épreuve, réduit autant que possible le risque de mutations, pour une PCR de haute fidélité et à haut rendement.
Le tampon de réaction optimisé pour RT-PCR contient des dNTP de grande qualité et procure les performances globales supérieures d'un système à démarrage à chaud. Le constituant à démarrage à chaud unique du tampon se lie aux amorces et les séquestre à basse température pour les empêcher de se fixer sur des sites non spécifiques. Un autre constituant fixe le magnésium selon un mode d'action dépendant de la température, pour éviter toute synthèse d'ADN non maîtrisée. La nouvelle formulation du tampon est efficace aussi bien durant la transcription inverse que durant la PCR, pour une spécificité et une sensibilité accrues.
L'association du tampon de réaction optimisé et du mélange d'enzymes permet d'assurer une transcription efficace des matrices difficiles présentant une structure secondaire complexe et une forte teneur en GC, sans avoir besoin d'augmenter la température de réaction.
Application
Avec son tampon de réaction innovant, le kit combine une transcription inverse sensible à haut rendement et les performances accrues d'un système à démarrage à chaud, pour une amplification de haute fidélité et à haut rendement de diverses matrices, y compris l'ARN riche en GC.
Le kit propose une méthode de RT-PCR en une étape pratique et très sensible pour générer des produits de transcription allant jusqu'à 6,5 kb destinés aux applications telles que :
- L'analyse qualitative, semi-quantitative ou quantitative des taux de transcription de l'ARN.
- La détermination de la présence ou de l'absence de matrices d'ARN.
- La quantification de l'expression génique via l'analyse de l'ARN (pour la quantification au niveau d'un virus, par exemple).
- Le clonage des ARN jusqu'à 6,5 kb.
Le format en une étape est pratique, réduit la variabilité d'une réaction à l'autre et évite les contaminations en minimisant les étapes de manipulation manuelle.
Caractéristiques et avantages
- Bénéficiez d'une sensibilité et d'un rendement élevés sur une large plage d'amplification :
- Profitez d'une grande spécificité et réduisez la quantité des dimères d'amorces :
- Produisez de longs fragments :
- Transcrivez diverses matrices, même les plus difficiles (de l'ARN riche en GC par exemple) :
- Gagnez du temps et améliorez vos résultats avec un kit pratique :
- Protégez vos échantillons d'ARN :
- Ayez davantage confiance en vos résultats :
Composants
- Mélange d'enzymes pour RT-PCR contenant la transcriptase inverse Transcriptor, l'inhibiteur de RNases Protector et le système Expand
- Tampon de réaction pour RT-PCR contenant des éléments de médiation pour un démarrage à chaud ainsi que des dNTP – concentré 5x
- Eau de qualité PCR
- ARN de contrôle – ARN du VHA, produit de transcription in vitro *
- Mélange d'amorces de contrôle pour ARN de VHA (amorces directe et inverse) *
* Uniquement inclus dans le conditionnement pour 50 réactions.
Qualité
La RT-PCR est également appliquée à une série de dilutions d'ARN total de foie humain (10 ng, 1 ng et 0,1 ng). Une RT-PCR avec des amorces spécifiques d'un fragment de 2,5 kb d'ApoB est effectuée selon le protocole de RT-PCR standard (transcriptase inverse à +50 °C pendant 30 minutes) figurant sur la notice de l'emballage. Avec 1 ng d'ARN et après une électrophorèse sur gel d'agarose et une coloration au bromure d'éthidium, on obtient une bande clairement visible.
Autres remarques
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Les clients ont également consulté
Articles
Understand how mRNA vaccines induce immunity. and read how synthetic mRNA is prepared for vaccine immunogens and other biopharmaceuticals. Find reagents for synthesis of mRNA.
Comprendre comment les vaccins à ARNm induisent l'immunité et la façon dont l'ARNm de synthèse est préparé pour les vaccins immunogènes et autres produits biopharmaceutiques. Trouver des réactifs pour la synthèse de l'ARNm.
Contenu apparenté
Major technological advances have made the production of monoclonal antibodies quicker and more efficient. There are three established platforms for antibody discovery. We offer reagents for production of monoclonal antibody libraries using each of these techniques.
Des progrès technologiques majeurs ont permis d'accélérer et d'accroître l'efficacité de la production d'anticorps monoclonaux. Il existe trois plateformes établies pour la découverte d'anticorps. Nous proposons des réactifs pour la production de banques d'anticorps monoclonaux en ayant recours à chacune de ces techniques.