Faites passer vos analyses à l'ère numérique avec TLC Explorer
Analyses TLC numériques
La chromatographie sur couche mince (CCM ou TLC pour Thin Layer Chromatography) est une technique analytique largement utilisée en chimie, mais l'analyse traditionnelle des plaques de TLC peut s'avérer délicate. Le système TLC Explorer offre une solution numérisée pour améliorer l'efficacité et l'exactitude de l'analyse quantitative, et assurer une interprétation des données plus reproductible et plus facile à partager.
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
Imagerie de TLC précise : l'imagerie numérique à haute résolution assure une visualisation détaillée des plaques de TLC, HPTLC (CCMHP ou CCM haute performance) et PLC (CCM préparative) en moins de 2 minutes, réduisant ainsi la subjectivité et les interprétations contradictoires. Vous pouvez analyser en même temps une ou plusieurs plaques avec une reconnaissance automatique des pistes.
Analyse quantitative fiable : convertit l'intensité des tâches en données numériques par mesure de densitométrie, pour simplifier la quantification par TLC. La mesure de la concentration ou la comparaison des résultats de plusieurs expériences est ainsi facilitée.
Intégration simple au workflow : se connecte facilement aux ordinateurs, tablettes ou smartphones pour un partage des données et une documentation efficaces.
Conception conviviale facilitant son utilisation dans les environnements de laboratoire typiques :
- Un éclairage LED du chromatogramme par 3 sources lumineuses (lumière blanche, UV à 366 nm et UV à 254 nm) éclaire les plaques par le haut en mode lumière directe pour faciliter l'identification des substances.
- Installation directement opérationnelle du type "plug and play" avec un logiciel de chromatographie intuitif.
- La fenêtre d'inspection permet de réaliser rapidement un contrôle visuel sans risque d'exposition aux UV, pour une plus grande sécurité.
- Système compact et portatif pouvant fonctionner sans alimentation secteur.
Network error: Failed to fetch
Ressources apparentées
- Brochure: TLC Explorer Documentation System
Your Thin-Layer Chromatography (TLC) experience more convenient whether in analytical routine, method development, in-process control, or research.
- User Manual: TLC Explorer Documentation System
The TLC Explorer is designed to document and evaluate thin-layer chromatographic plates.
- Application Note: Reaction Monitoring of the Esterification Progress of Benzoic Acid using Thin-Layer Chromatography (TLC)
Safe and secure UV handling using TLC Explorer Documentation System
- Application Note: Identification of Dexamethasone and its Derivatives by Thin-Layer Chromatography (TLC)
According to European Pharmacopoeia by using TLC Explorer Documentation System
Les capteurs tactiles compatibles avec le port de gants simplifient l'utilisation dans les environnements de laboratoire habituels. L'expérience "plug and play" permet de s'affranchir du support technique. Pour accroître sa polyvalence, l'instrument peut fonctionner sans alimentation secteur grâce à une batterie externe (à commander séparément), ce qui permet de l'utiliser dans les endroits éloignés.
L'instrument possède un système de sécurité qui vous protège contre l'exposition aux UV durant l'utilisation. Les plaques (qu'il y en ait seulement une ou plusieurs) sont fixées sur un plateau intégré appelé tiroir (Figure 1). L'analyse ne démarre que lorsque le tiroir est fermé, ce qui garantit l'absence d'exposition aux UV. Par ailleurs, l'appareil utilise des sources lumineuses à LED, plus éco-responsables que les lampes traditionnelles au mercure.
Figure 1.Figure 1. TLC plates are positioned on a removable Baseplate (P1). The frame (P2) can be removed for easier handling. An alignment pin underneath the plate area (P3) helps the user to orient and align the Baseplate correctly on the Drawer (P4).
Le système de documentation numérique offre flexibilité et commodité tout au long de votre processus de mesure de TLC. Vous pouvez facilement connecter le système par WiFi ou en scannant un QR code, ce qui permet de l'utiliser sur divers appareils (Figure 2).
Figure 2.Seamless operation of the TLC Explorer on a phone, laptop, and a tablet.
Le logiciel, intuitif, permet d'analyser les plaques de TLC sans manipulation ni traitement manuel des données chronophages. Il permet de mesurer les pistes en moins de 2 min, avec une reconnaissance automatisée des pistes. Le logiciel est capable de détecter et de mesurer plusieurs plaques simultanément, sur une surface totale de 20 × 20 cm (Figure 3).
Figure 3.Multiple TLC plates for analysis in the TLC Explorer.
Lorsque la plaque n'est pas correctement alignée, le logiciel peut effectuer une rotation automatique de l'image avant de procéder à la mesure. Des filtres de réduction du bruit de fond peuvent être appliqués si nécessaire. L'appareil pré-sélectionne aussi automatiquement le trait de départ et le front de solvant, même s'il est également possible d'ajouter ou de supprimer manuellement des pistes, le solvant ou le trait de départ. Des annotations, comme les détails de la méthodologie ou les dénominations, peuvent facilement être ajoutées pour plus de clarté. Le logiciel facilite en outre l'examen comparatif et quantitatif des plaques de TLC et HPTLC.
L'ergonomie du système (Figure 6a) permet d'examiner rapidement les plaques au travers de sa fenêtre d'inspection (Figure 5). Un curseur de réglage d'occultation (Figure 4, F8) en contrôle l'ouverture pour réduire les perturbations liées à la lumière parasite pénétrant dans l'appareil lorsque l'utilisateur regarde par la fenêtre d'inspection. Lorsque l'on pousse complètement ou seulement partiellement le curseur vers le bas, il est possible de voir différentes parties de la plaque de base.
Figure 4.TLC Explorer, Documentation system. F1: Power Button; F2, F3, F4: Illumination Buttons and Indicators for manual use; F5, F6: Drawer and “Drawer open” Indicator; F7, F8: Inspection Window and Shuttler Slider for visual plate analysis.
Figure 5.Open inspection window for safe visual check. Image shows an illuminated plate under UV 254 nm excitation.
L'appareil comporte trois types de source d'excitation entre lesquelles il est facile de basculer en appuyant délicatement sur les boutons tactiles indiquant les longueurs d'onde (Figure 4, F2 – 4). Cependant, il n'est possible d'activer qu'une seule de ces sources à la fois.
Figure 6.The front of the device has an angle of 12° (a) allowing a more ergonomic operation while sitting (b) and standing.