Merck
Pular para
1554909
USP
Prednicarbate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(11β)-17-[(Ethoxycarbonyl)oxy]-11-hydroxy-21-(1-oxopropoxy)pregna-1,4-diene-3,20-dione
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Para você/SKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H36O8
Número CAS:
Peso molecular:
488.57
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
277-590-3
NACRES:
NA.24
O produto 1554909 é um produto específico do cliente e não está disponível para venda na Internet. Entre em contato com a assistência técnica
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
prednicarbate
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
O(C1(C2(C(C3C(C4(C(=CC(=O)C=C4)CC3)C)C(C2)O)CC1)C)C(=O)COC(=O)CC)C(=O)OCC
InChI
1S/C27H36O8/c1-5-22(31)34-15-21(30)27(35-24(32)33-6-2)12-10-19-18-8-7-16-13-17(28)9-11-25(16,3)23(18)20(29)14-26(19,27)4/h9,11,13,18-20,23,29H,5-8,10,12,14-15H2,1-4H3
InChI key
FNPXMHRZILFCKX-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Prednicarbate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Prednicarbate
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)