Selecione um tamanho
| Tamanho/SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|
Sobre este item
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
norethindrone
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CC(=O)O[C@]1(CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@@H]4[C@H]3CC[C@]12C)C#C
InChI
1S/C22H28O3/c1-4-22(25-14(2)23)12-10-20-19-7-5-15-13-16(24)6-8-17(15)18(19)9-11-21(20,22)3/h1,13,17-20H,5-12H2,2-3H3/t17-,18+,19+,20-,21-,22-/m0/s1
InChI key
IMONTRJLAWHYGT-ZCPXKWAGSA-N
Gene Information
human ... PGR(5241)
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Estradiol and Norethindrone Acetate Tablets
- Norethindrone Acetate
- Norethindrone Acetate and Ethinyl Estradiol Tablets
- Norethindrone Acetate Tablets
Analysis Note
Other Notes
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Norethindrone acetate
Palavra de aviso
Danger
Códigos de risco
Declarações de precaução
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
O que está acontecendo?
WGK 3
Ponto de inflamação (°F)
Not applicable
Ponto de inflamação (°C)
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?