Merck
Pular para
1161203
USP
Cyromazine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Cyromazin, N-Cyclopropyl-1,3,5-triazin-2,4,6-triamine
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho/SKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H10N6
Número CAS:
Peso molecular:
166.18
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
882879
eCl@ss:
25140904
O produto 1161203 é um produto específico do cliente e não está disponível para venda na Internet. Entre em contato com a assistência técnica
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
cyromazine
manufacturer/tradename
USP
mp
223-227 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1nc(N)nc(NC2CC2)n1
InChI
1S/C6H10N6/c7-4-10-5(8)12-6(11-4)9-3-1-2-3/h3H,1-2H2,(H5,7,8,9,10,11,12)
InChI key
LVQDKIWDGQRHTE-UHFFFAOYSA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Cyromazine USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cyromazine
Pictogramas
Environment
Códigos de risco
Declarações de precaução
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
O que está acontecendo?
WGK 2
Ponto de inflamação (°F)
212.0 °F - closed cup
Ponto de inflamação (°C)
100 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)