Merck
Pular para
1161032
USP
Cyproheptadine Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
5-(1-Methylpiperidin-4-yl)-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ol
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho/SKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H23NO
Número CAS:
Peso molecular:
305.41
MDL number:
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
O produto 1161032 é um produto específico do cliente e não está disponível para venda na Internet. Entre em contato com a assistência técnica
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
cyproheptadine
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Cyproheptadine Related Compound C USP Reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Cyproheptadine Hydrochloride
  • Cyproheptadine Hydrochloride Oral Solution
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cyproheptadine Related Compound C
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Ponto de inflamação (°F)
Not applicable
Ponto de inflamação (°C)
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)