Alterar visualização
| Para você/SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H8ClN7O · HCl · 2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
302.12
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
O produto 1019701 é um produto específico do cliente e não está disponível para venda na Internet. Entre em contato com a assistência técnica
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudargrade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
amiloride
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Clc1nc(c(nc1N)N)C(=O)N\C(=N\[H])\N.Cl.O.O
InChI
1S/C6H8ClN7O.ClH.2H2O/c7-2-4(9)13-3(8)1(12-2)5(15)14-6(10)11;;;/h(H4,8,9,13)(H4,10,11,14,15);1H;2*1H2
InChI key
LTKVFMLMEYCWMK-UHFFFAOYSA-N
General description
Amiloride hydrochloride is a photosensitive yellow powder used as a mild diuretic drug.[1]
Application
Amiloride hydrochloride USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
- Amiloride Hydrochloride and Hydrochlorothiazide Tablets
- Amiloride Hydrochloride Tablets
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Amiloride hydrochloride
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?