Merck
Pular para
54792
LiChrospher® Si-60 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Para você/SKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
UNSPSC Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
NB.21
L × i.d.:
25 cm × 4.6 mm
Particle size:
5 μm
Matrix active group:
Si, silica phase
Pore size:
60 Å
Matrix:
silica gel
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Nome do produto
LiChrospher® Si-60 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Quality Segment
agency
suitable for USP L3
manufacturer/tradename
LiChrospher®
parameter
≤70 °C temp. range, 400 bar pressure (5801 psi)
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
25 cm × 4.6 mm
surface area
650 m2/g
matrix
silica gel
matrix active group
Si, silica phase
particle size
5 μm
pore size
60 Å
application(s)
food and beverages
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC), normal phase
General description
LiChrospher® is a reliable and versatile spherical silica sorbent, which is traditionally produced and available with different modifications. LiChrospher® Si 60 (5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm) is ideal for normal-phase HPLC chromatography separations.
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under LiChrospher® Si-60 HPLC Column
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)