49007
BHC (mixture of hexachlorocyclohexanes)
analytical standard, ampule of 500 mg
Sinônimo(s):
HCH
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
grau
analytical standard
embalagem
ampule of 500 mg
aplicação(ões)
agriculture
environmental
cadeia de caracteres SMILES
ClC1C(Cl)C(Cl)C(Cl)C(Cl)C1Cl
InChI
1S/C6H6Cl6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-6H
chave InChI
JLYXXMFPNIAWKQ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?