13232-U
Metal Packed GC Column (fits Agilent, Configuration "C")
phase none, matrix 50/80 Porapak Q support, L × O.D. × I.D. 6.0 ft (1.8 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
About This Item
Materiais
stainless steel column
fabricante/nome comercial
Agilent
Parâmetros
0-250 °C temperature (isothermal or programmed)
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
C × D.E. × D.I.
6.0 ft (1.8 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
Matriz
50/80 Porapak Q support
Grupo ativo da matriz
none phase
tipo de coluna
packed GC
compatibilidade
for use with Agilent Configuration A
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)