Documentos Principais
Z744144
Wilmad® 50 ml Suprasil® Small Volume Liquid Nitrogen Dewar
pack of 1
Sinônimo(s):
EPR cryo dewar, EPR dewar
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Alterar visualização
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
Wilmad WG-816-Q
Descrição geral
Dewar Flasks provide a convenient alternative to Variable Temperature systems for studies at 77 K, and are silvered around the reservoir.
Informações legais
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)