Documentos Principais
Z227544
Millipore
Millex syringe filter units, disposable, PTFE
pore size 0.45 μm, diam. 4 mm, modified hydrophilic PTFE membrane
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
high-density polyethylene housing
modified hydrophilic PTFE membrane
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 100 ea
fabricante/nome comercial
Millipore SLLHR04NL
Diâmetro
4 mm
volume
≤1 mL
tamanho de poro
0.45 μm
conector
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Descrição geral
All units contain PTFE filter membranes in plastic housings with Luer lock inlet and Luer slip outlet fittings.
Units smaller than 25 mm diameter are specifically designed to minimize hold-up in filtration of small volumes. The 3-4 mm units are recommended for volumes of <1 mL; the 13 mm units are recommended for volumes of 0.5-10 mL.
Aplicação
HPLC; aqueous and organic solvents and solutions
Informações legais
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)