Selecione um tamanho
| Para você/SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|
Sobre este item
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
dilute citrate or acetate buffer: 1 mg/mL (dissolve at pH 4-5. Aqueous solutions, pH 4-5, are stable if stored frozen.), strong acid or alkaline solutions: unstable (destroyed by boiling at pH 2.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@]12OC3(O)OC(C4[C@@H](O)NC(=N)NC4([C@@H]1O)[C@@H]3O)[C@@]2(O)CO
InChI
1S/C11H17N3O8/c12-8-13-6(17)2-4-9(19,1-15)5-3(16)10(2,14-8)7(18)11(20,21-4)22-5/h2-7,15-20H,1H2,(H3,12,13,14)/t2?,3-,4?,5+,6-,7+,9+,10?,11?/m1/s1
InChI key
CFMYXEVWODSLAX-IXUBDLNJSA-N
Gene Information
rat ... Scnn1g(24768)
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Oral
Classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?