Merck
Pular para
SML2811
Phenanthriplatin
>97% (NMR)
Sinônimo(s):
(SP-4-3)-Diamminechlorido(phenanthridine)platinum(II) nitrate, PhenPt, cis-[Pt(NH3)2(phenanthridine)Cl]NO3
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho/SKUDisponibilidadePreço
5 mg
Previsão de entrega em13 de janeiro de 2027deCajamar
R$ 848,00
25 mg
Previsão de entrega em13 de janeiro de 2027deCajamar
R$ 3.414,00
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H15ClN4O3Pt
Número CAS:
Peso molecular:
505.81
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
>97% (NMR)
Form:
powder
R$ 848,00
Previsão de entrega em13 de janeiro de 2027Detalhes
​
Solicite um pedido personalizado
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Quality Segment
assay
>97% (NMR)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[Pt](N)([N+]1=C2C=CC=CC2=C3C=CC=CC3=C1)N.[O-][N+]([O-])=O
InChI key
BELJCNWNXQVJPZ-UHFFFAOYSA-M
Biochem/physiol Actions
Cationic monofunctional DNA-binding platinum (II) complex with significantly greater anticancer activity than cisplatin, oxaliplatin, and pyriplatin.
Phenanthriplatin is a cationic monofunctional DNA-binding platinum (II) complex with significantly greater anticancer activity (IC50 in μM = 0.035/Ntera2, 0.22/A549, 0.30/HeLa, 0.59/U2OS, 0.74/PC3, 0.94/MCF7, 2.02/HT29; 72 h, MTT assay) than cisplatin, oxaliplatin, and pyriplatin. Enhanced cellular uptake due to its hydrophobic phenanthridine ligand as well as more rapid DNA covalent-binding activity both contribute to its superior anticancer efficacy. Phenanthriplatin binds more effectively to 5′-deoxyguanosine monophosphate than to N-acetyl methionine, whereas pyriplatin reacts equally to both.
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
PHR1528
Oxaliplatin Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1528
Oxaliplatin
description
>97% (NMR)
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
assay
>97% (NMR)
assay
-
form
powder
form
-
Quality Level
100
Quality Level
300
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
color
white to beige
color
-
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
O que está acontecendo?
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)