Merck
Pular para
SML2286
BIIL260 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-(3-{4-[1-(4-Hydroxy-phenyl)-1-methyl-ethyl]-phenoxymethyl}-benzyloxy)-benzamidine hydrochloride, BIIL 260 hydrochloride, BIIL-260 hydrochloride
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho/SKUDisponibilidadePreço
5 mg
Verificar disponibilidade no carrinho
R$ 609,00
25 mg
Verificar disponibilidade no carrinho
R$ 2.465,00
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C30H30N2O3 · xHCl
Número CAS:
Peso molecular:
466.57 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
R$ 609,00
Verificar disponibilidade no carrinho
​
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N\C(=N/[H])\c1ccc(cc1)OCc2cc(ccc2)COc3ccc(cc3)C(C)(C)c4ccc(cc4)O
InChI
1S/C30H30N2O3/c1-30(2,24-8-12-26(33)13-9-24)25-10-16-28(17-11-25)35-20-22-5-3-4-21(18-22)19-34-27-14-6-23(7-15-27)29(31)32/h3-18,33H,19-20H2,1-2H3,(H3,31,32)
InChI key
MBLJFKQACMILLC-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
BIIL260 is a selective and potent leukotriene B4 (BLT1) receptor antagonist with a Ki value of 1.8 nM in human U937 cells. BIIL260 was used found to act as an inverse agonist, stabilizing the inactive state of BLT1.
Leukotriene B4 (BLT1) receptor antagonist
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
O que está acontecendo?
WGK 3
Ponto de inflamação (°F)
Not applicable
Ponto de inflamação (°C)
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)