In the powder form, this product is stored at 2-8°C. The material is soluble at 2 mg/mL in DMSO. The stability of this product in solution has not been determined. Other sources indicate that aqueous solutions should be prepared fresh daily. This information has not been validated.
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
| Tamanho/SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H13N3O3
Número CAS:
Peso molecular:
259.26
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarNome do produto
Lenalidomide, ≥98% (HPLC)
ligand
lenalidomide
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reagent type: ligand
technique(s)
targeted protein degradation: suitable
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1N(C2CCC(NC2=O)=O)CC3=C1C=CC=C3N
InChI
1S/C13H13N3O3/c14-9-3-1-2-7-8(9)6-16(13(7)19)10-4-5-11(17)15-12(10)18/h1-3,10H,4-6,14H2,(H,15,17,18)
InChI key
GOTYRUGSSMKFNF-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Lenalidomide, a derivative of thalidomide, is an immunomodulatory agent that is approved drug for treatment of multiple myeloma. Apparently Lenalidomide is a ligand of ubiquitin E3 ligase cereblon that induces the enzyme to degrade the Ikaros transcription factors IKAROS family zinc finger 1 (IKZF1) and IKZF3. Lenalidomide possess pleiotropic antitumor effects. It is used in the treatment of 5q-deletion associated myelodysplastic syndrome (del(5q)-MDS).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lenalidomide
Palavra de aviso
Danger
Códigos de risco
Declarações de precaução
Hazard Classifications
Repr. 1B - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Blood
Classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
O que está acontecendo?
WGK 3
Ponto de inflamação (°F)
Not applicable
Ponto de inflamação (°C)
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
-
What are the preparation and storage instructions for Lenalidomide?
1 answer-