Alterar visualização
| Tamanho/SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|---|---|
25 mg | Verificar disponibilidade no carrinho | R$ 2.536,00 |
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H9NO6S
Número CAS:
Peso molecular:
235.21
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarassay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -69 to -79°, c = 1.0 in 1 M NaOH
color
white to gray
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@]1([C@@](C(O)=O)(N)C2)[C@@]([C@@H]1C(O)=O)([H])S2(=O)=O
InChI
1S/C7H9NO6S/c8-7(6(11)12)1-15(13,14)4-2(3(4)7)5(9)10/h2-4H,1,8H2,(H,9,10)(H,11,12)/t2-,3-,4+,7+/m1/s1
InChI key
AVDUGNCTZRCAHH-MDASVERJSA-N
Biochem/physiol Actions
LY404039 is a potent and selective group II metabotropic glutamate receptors mGluR2/3 agonist (Ki = 15 nM against against [3H]LY341495 for binding rat neurons; Ki = 149 nM and 92 nM, respectively, using membrane from human mGluR2- or mGluR3-expressing cells) with >100-fold selectivity over 16 other receptors/transproters, including iGluRs and EAAT1/2/3. LY404039 inhibits forskolin-stimulated c-AMP production in RGT cells expressing human mGluR2 (EC50 = 23 nM) or mGluR3 (EC50 = 48 nM) with little or no potency toward mGluR1a/5a/4a/6/7a/8a-expressing cells (EC50 >10 μM). LY404039 is orally available (Cmax 1528.5 ng/mL, Tmax 2 h; 10 mg/kg p.o. in rats) and exhibits antipsychotic and anxiolytic efficacy in rats (3-30 mg/kg) in vivo.
Orally available, potent and selective metabotropic glutamate receptors mGluR2 & mGluR3 agonist with antipsychotic and anxiolytic efficacy in vivo.
1 of 1
Este Item | |
|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description - |
| form powder | form liquid |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) | solubility - |
| color white to gray | color - |
| optical activity [α]/D -69 to -79°, c = 1.0 in 1 M NaOH | optical activity - |
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Ponto de inflamação (°F)
Not applicable
Ponto de inflamação (°C)
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?