Merck
Pular para
SML2228
Fosaprepitant dimeglumine
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
L-758,298, 1-Deoxy-1(methylamino)-D-glucitol[3-[[(2R,3S)-2-[(1R)-1-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]ethoxy]-3-(4-fluorophenyl)4-morpholinyl]methyl]-2,5-dihydro-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-1-yl]phosphonate (2:1) (salt), MK-0517, [3-{[(2R,3S)-2-[(1R)-1-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl] ethoxy]-3-(4-fluorophenyl)morpholin-4-yl]methyl}-5-oxo- 2H-1,2,4-triazol-1-yl]phosphonic acid
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho/SKUDisponibilidadePreço
10 mg
Verificar disponibilidade no carrinho
R$ 717,00
50 mg
Disponível para envio HOJEdeCajamar
R$ 2.899,00
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H22F7N4O6P · C14H34N2O10
Número CAS:
Peso molecular:
1004.83
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
R$ 717,00
Verificar disponibilidade no carrinho
​
Solicite um pedido personalizado
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +27 to +34°, c = 0.5 in methanol
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
FC1=CC=C([C@@H]2N(CCO[C@@H]2O[C@@H](C3=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C3)C)CC(NC4=O)=NN4P(O)(O)=O)C=C1.CNC[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](CO)O)O)O)O
InChI
1S/C23H22F7N4O6P.2C7H17NO5/c1-12(14-8-15(22(25,26)27)10-16(9-14)23(28,29)30)40-20-19(13-2-4-17(24)5-3-13)33(6-7-39-20)11-18-31-21(35)34(32-18)41(36,37)38;2*1-8-2-4(10)6(12)7(13)5(11)3-9/h2-5,8-10,12,19-20H,6-7,11H2,1H3,(H,31,32,35)(H2,36,37,38);2*4-13H,2-3H2,1H3/t12-,19+,20-;2*4-,5+,6+,7+/m100/s1
InChI key
VRQHBYGYXDWZDL-OOZCZQCLSA-N
Biochem/physiol Actions
Fosaprepitant dimeglumine is a Substance P/neurokinin-1 (NK1) receptor antagonist. It is a water soluble prodrug of the antiemetic drug aprepitant.
Substance P/neurokinin-1 (NK1) receptor antagonist; Antiemetic prodrug of aprepitant
Fosaprepitant dimeglumine acts as a therapeutic agent to treat chemotherapy-induced nausea and vomiting. It also acts as a weak inhibitor of cytochrome P450 3A4 (CYP3A4).
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
BP1138PHR3422Y0001209
Aprepitant British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP1138
Aprepitant
Aprepitant certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Supelco
PHR3422
Aprepitant
N-metil-D-glucamina European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001209
N-metil-D-glucamina
description
≥98% (HPLC)
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
description
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
form
powder
form
powder
form
-
form
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Ponto de inflamação (°F)
Not applicable
Ponto de inflamação (°C)
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)