Documentos
SML1326
Sigma-Aldrich
PK-THPP
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1-[1-[6-([1,1′-Biphenyl]-4-ylcarbonyl)-5,6,7,8-tetrahydropyrido[4,3-d]pyrimidin-4-yl]-4-piperidinyl]-1-butanone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C29H32N4O2
Número CAS:
Peso molecular:
468.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 10 mg/mL, clear
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(CCC)C(CC1)CCN1C2=C3C(CCN(C(C4=CC=C(C5=CC=CC=C5)C=C4)=O)C3)=NC=N2
InChI
1S/C29H32N4O2/c1-2-6-27(34)23-13-16-32(17-14-23)28-25-19-33(18-15-26(25)30-20-31-28)29(35)24-11-9-22(10-12-24)21-7-4-3-5-8-21/h3-5,7-12,20,23H,2,6,13-19H2,1H3
chave InChI
CJZGRIRZVHNUSM-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
PK-THPP is a potent antagonist of tandem pore potassium channel subunit TASK-3 (KCNK9, K2P9.1) with an IC50 value of 35 nM for TASK-3 compared to 303 nM for TASK-1 and with >140 fold selectivity over a wider range of potassium channels. PK-THPP was found to act as a respiratory stimulant, stimulating breathing in isoflurane-anesthetized rats.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3