Documentos Principais
SAB5702140
Sigma-Aldrich
Anti-OTX1 Antibody, clone 6H7J9, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
orthodenticle homeobox 1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
6H7J9, monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
37 kDa
reatividade de espécies
rat, human, rat
concentração
2 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Descrição geral
This gene encodes a member of the bicoid sub-family of homeodomain-containing transcription factors. The encoded protein acts as a transcription factor and may play a role in brain and sensory organ development. A similar protein in mouse is required for proper brain and sensory organ development and can cause epilepsy. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Jan 2015]
Imunogênio
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human OTX1 (P32242).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicação
WB
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)