Documentos Principais
SAB1412695
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ENTPD3 antibody produced in mouse
clone 2A4, purified immunoglobulin
Sinônimo(s):
Anti-CD39L3, Anti-FLJ93839, Anti-HB6, Anti-NTPDase-3
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Alterar visualização
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2A4, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 37.84 kDa
reatividade de espécies
human
técnica(s)
ELISA: suitable
Descrição geral
ENTPD3 is similar to E-type nucleotidases (NTPases). NTPases, such as CD39, mediate catabolism of extracellular nucleotides. ENTPD3 contains 4 apyrase-conserved regions which is characteristic of NTPases. (provided by RefSeq)
Imunogênio
ENTPD3 (NP_001239, 107 a.a. ~ 216 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
QDVPRAFEECMQKVKGQVPSHLHGSTPIHLGATAGMRLLRLQNETAANEVLESIQSYFKSQPFDFRGAQIISGQEEGVYGWITANYLMGNFLEKNLWHMWVHPHGVETTG
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informações legais
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)