Merck
S8014
Anti-Sheep Red Blood Cell Stroma antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, lyophilized powder
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Sobre este item
UNSPSC Code:
12352203
MDL number:
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
IgG fraction of antiserum
clone
polyclonal
form
lyophilized powder
species reactivity
sheep
packaging
vial of 2 mL lyophilized antiserum
technique(s)
immunoelectrophoresis: suitable
storage temp.
2-8°C
Immunogen
sheep red blood cell stroma
Biochem/physiol Actions
At working dilution 1 mL of antiserum is sufficient to sensitize 1 × 109 sheep red blood cells.
Physical form
Lyophilized from 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.2
Preparation Note
Reconstitute with 2 ml deionized water. Working dilution: 1:100.
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)