Documentos Principais
S7129
Sigma-Aldrich
O-Succinyl-L-homoserine
≥98.0% (TLC), suitable for ligand binding assays
Sinônimo(s):
L-Homoserine 4-(hydrogen butanedioate)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H13NO6
Número CAS:
Peso molecular:
219.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.26
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
O-Succinyl-L-homoserine,
Ensaio
≥98.0% (TLC)
Formulário
powder
técnica(s)
ligand binding assay: suitable
cor
white
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H](CCOC(=O)CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H13NO6/c9-5(8(13)14)3-4-15-7(12)2-1-6(10)11/h5H,1-4,9H2,(H,10,11)(H,13,14)/t5-/m0/s1
chave InChI
GNISQJGXJIDKDJ-YFKPBYRVSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)