Merck
Pular para
RABSTOP1
Stop Solution
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Tamanho/SKUDisponibilidadePreço
Sobre este item
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12161703
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Other Notes
Intended for use with ELISA kits.
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
RABSTOP3A5852
description
-
description
-
description
for ELISA
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Stop Solution
Pictogramas
Corrosion
Palavra de aviso
Warning
Códigos de risco
Declarações de precaução
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Ponto de inflamação (°F)
Not applicable
Ponto de inflamação (°C)
Not applicable
Classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)