Documentos
R2625
Sigma-Aldrich
Ácido retinoico
≥98% (HPLC), powder, RAR and RXR ligand
Sinônimo(s):
ATRA, Tretinoína, Vitamina A ácida, Ácido all-trans-retinoico
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H28O2
Número CAS:
Peso molecular:
300.44
Beilstein:
2057223
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
product name
Ácido retinoico, ≥98% (HPLC), powder
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
cor
yellow
pf
180-181 °C (lit.)
solubilidade
chloroform: 50 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=C(\C=C\C(C)=C\C=C\C(C)=C\C(O)=O)C(C)(C)CCC1
InChI
1S/C20H28O2/c1-15(8-6-9-16(2)14-19(21)22)11-12-18-17(3)10-7-13-20(18,4)5/h6,8-9,11-12,14H,7,10,13H2,1-5H3,(H,21,22)/b9-6+,12-11+,15-8+,16-14+
chave InChI
SHGAZHPCJJPHSC-YCNIQYBTSA-N
Descrição geral
O ácido retinoico (RA), um retinoide, exerce uma ampla gama de efeitos biológicos. Ele desempenha um papel na regulação da diferenciação e proliferação celular em células normais e transformadas, potencialmente influenciando oncogenes. O ácido all-trans-retinoico (ATRA) é considerado o metabolito mais pertinente e funcionalmente ativo da Vitamina A. O ácido retinoico pode atuar como uma molécula sinalizadora através de um receptor nuclear para regular a diferenciação regional no sistema nervoso central. Além disso, em uma concentração de 1 nM (com diferenciação máxima em 1 µM), o ácido retinoico induz a diferenciação terminal morfológica e funcional em uma linha celular de leucemia promielocítica humana, indicando seu potencial envolvimento na diferenciação de células hematopoéticas específicas. Além disso, pode impactar indiretamente a diferenciação neuronal ao modificar a expressão de receptores de superfície celular neuronal para fatores de crescimento peptídicos.
O ácido retinoico e outros retinoides também podem também inibir a proliferação celular e estimular a atividade da tirosinase em uma linha celular de melanoma humano, ao mesmo tempo que inibem a adesão e a motilidade de células ao substrato em melanócitos. O ATRA desempenha um papel vital na formação do sistema vascular dos mamíferos. Especificamente, regula a proliferação de células endoteliais e a remodelação vascular durante a angiogênese tecidual.
Aplicação
  • O ácido retinoico (RA) foi usado para a diferenciação de células-tronco embrionárias em neurônios motores.
  • Ele foi usado na diferenciação do ectoderma de Xenopus em pâncreas.
  • Ele também foi usado para estudar a regulação epigenética por RARα (receptor de ácido retinoico α).
  • Ele foi usado para estudar a sinalização de AR da transição de pró-espermatogônias em espermatogônias.
Ações bioquímicas/fisiológicas
O ácido all-−trans−-retinoico (ATRA) é um ligante do receptor de ácido retinoico (RAR) e do receptor retinoide X (RXR). Os receptores ligados RAR e RXR agem como fatores de transcrição que regulam o crescimento e a diferenciação de células normais e malignas. Os citocromos P450 (CYPs) catalisam a 4-hidroxilação de ATRA. O ácido retinoico prepara as células-tronco embrionárias para se tornarem neurônios.
Características e benefícios
Este composto é apresentado na página de Receptores nucleares (não esteroides) do Manual de classificação de receptores e transdução de sinal. Para ver outras páginas do manual clique aqui.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2