Documentos Principais
O3000
Sigma-Aldrich
Orotic acid sodium salt
Sinônimo(s):
6-Carboxy-2,4-dihydroxypyrimidine, Uracil-6-carboxylic acid
About This Item
Fórmula linear:
C5H3N2O4Na
Número CAS:
Peso molecular:
178.08
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106305
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
powder
solubilidade
1 M NaOH: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].Oc1cc(nc(O)n1)C([O-])=O
InChI
1S/C5H4N2O4.Na/c8-3-1-2(4(9)10)6-5(11)7-3;/h1H,(H,9,10)(H2,6,7,8,11);/q;+1/p-1
chave InChI
ZTHMWDSJKLNDTE-UHFFFAOYSA-M
produto comparável
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)