Documentos Principais
N6129
Sigma-Aldrich
3-Nitrophenyl α-D-galacto­pyran­oside
≥98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H15NO8
Número CAS:
Peso molecular:
301.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
ID de substância PubChem:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
≥98%
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OCC1OC(Oc2cccc(c2)N(=O)=O)C(O)C(O)C1O
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)